missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Desethoxy-2-hydroxy-1H-1-Ethyl Candesartan Cilexetil-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Desethoxy-2-hydroxy-1H-1-Ethyl Candesartan Cilexetil-d5 |
| CAS | 1246819-36-2 |
| Molekylformel | C33H29D5N6O6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-Hydroxy-1-[[2'-(1-ethyl-1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylic Acid 1-[[(Cyclohexyloxy)carbonyl]oxy]ethyl Ester-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C33H34N6O6/c1-3-39-30(35-36-37-39)26-13-8-7-12-25(26)23-18-16-22(17-19-23)20-38-29-27(14-9-15-28(29)34-32(38)41)31(40)43-21(2)44-33(42)45-24-10-5-4-6-11-24/h7-9,12-19,21,24H,3-6,10-11,20H2,1-2H3,(H,34,41)/i1D3,3D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])n1nnnc1c2ccccc2c3ccc(CN4C(=O)Nc5cccc(C(=O)OC(C)OC(=O)OC6CCCCC6)c45)cc3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 615.69 |
| Formel vikt | 615.2854 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?