missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Desethoxy-2-hydroxy-2H-2-ethyl Candesartan Cilexetil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Desethoxy-2-hydroxy-2H-2-ethyl Candesartan Cilexetil |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C33H34N6O6/c1-3-39-36-30(35-37-39)26-13-8-7-12-25(26)23-18-16-22(17-19-23)20-38-29-27(14-9-15-28(29)34-32(38)41)31(40)43-21(2)44-33(42)45-24-10-5-4-6-11-24/h7-9,12-19,21,24H,3-6,10-11,20H2,1-2H3,(H,34,41) |
| Formel vikt | 610.254 |
| Procent renhet | >95% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?