Läs mer
2-Desmethyl-2-hydroxymethyl Kresoxim-methyl Carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-Kresoxim-2-hydroxymethyl (free acid) |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17NO5/c1-22-18-16(17(20)21)14-8-4-2-7-13(14)11-23-15-9-5-3-6-12(15)10-19/h2-9,19H,10-11H2,1H3,(H,20,21)/b18-16+ |
| Formel vikt | 315.1107 |