Läs mer
2-Desmethyltetrahydrofuran-methylnaphthalene Nafronyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Desmethyltetrahydrofuran-methylnaphthalene Nafronyl |
| CAS | 115025-98-4 |
| Molekylformel | C30H33NO2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | alpha-(1-Naphthalenylmethyl)-1-naphthalenepropanoic Acid 2-(Diethylamino)ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C30H33NO2/c1-3-31(4-2)19-20-33-30(32)27(21-25-15-9-13-23-11-5-7-17-28(23)25)22-26-16-10-14-24-12-6-8-18-29(24)26/h5-18,27H,3-4,19-22H2,1-2H3 |
| LEDER | CCN(CC)CCOC(=O)C(Cc1cccc2ccccc12)Cc3cccc4ccccc34 |
| Molekylvikt (g/mol) | 439.59 |