Läs mer
2-[Di(metyltio)metyliden]malononitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10601103
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10601103 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10190822 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
11306865 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10601103 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CD00793DA
Kemiska identifierare
CAS 5147-80-8
Molekylformel C6H6N2S2
Molekylvikt (g/mol) 170.248
MDL-nummer MFCD00052730
InChI-nyckel FICQFRCPSFCFBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bis methylthio methylene malononitrile, bis methylthio methylene malononitrile, 2-di methylthio methylidene malononitrile, propanedinitrile, bis methylthio methylene, 2-bis methylsulfanyl methylidene propanedinitrile, bis methylthio methylene propanedinitrile, 3,3-bis methylthio-2-cyanoacrylonitrile, bis methylthio methylidene propanedinitrile
PubChem CID 99229
IUPAC-namn 2-[bis(metylsulfanyl)metyliden]propandinitril
LEDER CSC(=C(C#N)C#N)SC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[Di(methylthio)methylidene]malononitrile
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel (CN)2C=C(SCH3)2
Kvantitet 1 g
Formel vikt 170.26
Procent renhet 97%