Läs mer
2-[Di(methylthio)methylidene]malononitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[Di(methylthio)methylidene]malononitrile |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N2S2/c1-9-6(10-2)5(3-7)4-8/h1-2H3 |
| Formel vikt | 169.9972 |