Learn More
2-[Di(metyltio)metyliden] malononitril, TRC
Code produit 30388232
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet
30388232 1 g
30371501 5 g
30383790 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30388232 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4620801G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5147-80-8
Molekylformel C6H6N2S2
Molekylvikt (g/mol) 170.25
IUPAC-namn 2-[bis(metylsulfanyl)metyliden] propandinitril
LEDER CSC(=C(C#N)C#N)SC
Spécification
Kemiskt namn eller material 2-[Di(methylthio)methylidene]malononitrile
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H6N2S2/c1-9-6(10-2)5(3-7)4-8/h1-2H3
Formel vikt 169.9972
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.