Läs mer
2-(Di-p-tolylphosphino)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10785452 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
10785452 500 mg 500mg
1 options
Produktkod. 10785452 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 435155000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Di-p-Tolylphosphino)benzaldehyde
CAS 1202865-03-9
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 109.0°C to 110.5°C
Färg Yellow
Elementaranalys 76.05 to 82.40% C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Molekylformel C21H19OP
MDL-nummer MFCD15143661
Kvantitet 500 mg
Synonym 2-di-p-tolylphosphino benzaldehyde, 2-bis 4-methylphenyl phosphanyl benzaldehyde, acmc-20aon9, 2-bis 4-methylphenyl phosphino benzaldehyde, 2-di-p-tolylphosphino benzaldehyde,min
InChI-nyckel IDDRQJVTYBKJLP-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=C(C=C2)C)C3=CC=CC=C3C=O
IUPAC-namn 2-bis(4-methylphenyl)phosphanylbenzaldehyde
Molekylvikt (g/mol) 318.35
PubChem CID 71310894
Formel vikt 318.35
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(Di-p-tolylphosphino)benzaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.