Läs mer
2-(Di-tert-butylphosphino)biphenyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Di-tert-butylphosphino)biphenyl |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H27P/c1-19(2,3)21(20(4,5)6)18-15-11-10-14-17(18)16-12-8-7-9-13-16/h7-15H,1-6H3 |
| Formel vikt | 298.185 |