Läs mer
2-(Di-tert-butylphosphino)biphenyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Di-tert-butylphosphino)biphenyl |
| CAS | 224311-51-7 |
| Molekylformel | C20H27P |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | [1,1'-Biphenyl]-2-ylbis(1,1-dimethylethyl)phosphine, (Biphenyl-2-yl)bis(tert-butyl)phosphine, ([1,1'-Biphenyl]-2-yl)di(tert-butyl)phosphine, 2-(Di-tert-butylphosphino)-1,1'-biphenyl, 2-Biphenylyl-di-tert-butylphosphine, Di(tert-butyl)(1,1'-biphenyl-2-yl)phosphine, Di(tert-butyl)(2-phenylphenyl)phosphine, Di-tert-butyl-o-biphenylphosphine, JohnPhos |
| InChI formel | InChI=1S/C20H27P/c1-19(2,3)21(20(4,5)6)18-15-11-10-14-17(18)16-12-8-7-9-13-16/h7-15H,1-6H3 |
| LEDER | CC(C)(C)P(c1ccccc1c2ccccc2)C(C)(C)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 298.4 |
| Formel vikt | 298.185 |