Läs mer
[2-[(Diaminometylid)amino]tiazol-4-yl]metylkarbamimidotioat dihydroklorid, Mikromol™
Beskrivning
[2-[(Diaminometyliden)amino]tiazol-4-yl]metylkarbamimidotiatdihydroklorid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-[(Diaminomethylidene)amino]thiazol-4-yl)methyl Carbamimidothioate Dihydrochloride |
| CAS | 88046-01-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2-[(Diaminomethylidene)amino]thiazol-4-yl)methyl Carbamimidothioate Dihydrochloride |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C6 H10 N6 S2 . 2 Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | [2-[(Diaminomethylidene)amino]thiazol-4-yl]methyl Carbamimidothioate Dihydrochloride, Famotidine Imp. H (EP), Carbamimidothioic acid, [2-[(aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl ester, dihydrochloride (9CI), [2-[(Diaminomethylidene)amino]thiazol-4-yl]methyl Carbamimidothioate Hydrochloride, S-(2-Guanidino-4-thiazolyl)methylisothiourea Dihydrochloride, Famotidine Imp. H (EP) as Hydrochloride, Famotidine Impurity H as Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10N6S2.2ClH/c7-4(8)12-6-11-3(2-14-6)1-13-5(9)10;;/h2H,1H2,(H3,9,10)(H4,7,8,11,12);2*1H |
| LEDER | Cl.Cl.NC(=N)Nc1nc(CSC(=N)N)cs1 |
| IUPAC-namn | (2-karbamimidamido-1,3-tiazol-4-yl) metylkarbamimidotiat; Dihydroklorid |
| Visa mer |