Läs mer
2-Diazo-1-naphthol-5-sulfonyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Diazo-1-naphthol-5-sulfonyl Chloride |
| CAS | 3770-97-6 |
| Molekylformel | C10H5ClN2O3S |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H5ClN2O3S/c11-17(15,16)9-3-1-2-7-6(9)4-5-8(13-12)10(7)14/h1-5H |
| LEDER | Cl[S](=O)(=O)c1cccc2C(=O)C(C=Cc12)=[N+]=[N-] |
| IUPAC-namn | 6-diazo-5-oxonaphthalene-1-sulfonyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 268.68 |
| Formel vikt | 267.9709 |