Läs mer
2-(Dibenzylamino)-1-(4-fluorophenyl)propan-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Dibenzylamino)-1-(4-fluorophenyl)propan-1-one |
| CAS | 211242-52-3 |
| Molekylformel | C23H24FNO |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-[Bis(phenylmethyl)amino]-1-(4-fluorophenyl)-1-propanone |
| LEDER | CC(C(O)c1ccc(F)cc1)N(Cc2ccccc2)Cc3ccccc3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 349.44 |