Läs mer
2-(Dibenzylamino)-3',4'-dihydroxy-acetophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Dibenzylamino)-3',4'-dihydroxy-acetophenone |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H21NO3/c24-20-12-11-19(13-21(20)25)22(26)16-23(14-17-7-3-1-4-8-17)15-18-9-5-2-6-10-18/h1-13,24-25H,14-16H2 |
| Formel vikt | 347.1521 |