missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-(Dibenzylamino)-3',4'-dihydroxy-acetophenone, TRC

Produktkod. 30134194
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134194 25 mg
30133283 100 mg
17971185 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30134194 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD41752025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 13062-58-3
Molekylformel C22H21NO3
Molekylvikt (g/mol) 347.41
Synonym N,N-Dibenzylarterenone, 2-[Bis(phenylmethyl)amino]-1-(3,4-dihydroxyphenyl)-ethanone;
IUPAC-namn 2-(dibenzylamino)-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone
LEDER OC1=C(O)C=CC(C(CN(CC2=CC=CC=C2)CC3=CC=CC=C3)=O)=C1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-(Dibenzylamino)-3',4'-dihydroxy-acetophenone
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C22H21NO3/c24-20-12-11-19(13-21(20)25)22(26)16-23(14-17-7-3-1-4-8-17)15-18-9-5-2-6-10-18/h1-13,24-25H,14-16H2
Formel vikt 347.1521
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.