Läs mer
2-Dibromomethyl-benzonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Dibromomethyl-benzonitrile |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5Br2N/c9-8(10)7-4-2-1-3-6(7)5-11/h1-4,8H |
| Formel vikt | 272.8789 |