Läs mer
2-(Dibutylamino)-1-(2,7-dichloro-9H-fluoren-4-yl)ethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Dibutylamino)-1-(2,7-dichloro-9H-fluoren-4-yl)ethanol |
| CAS | 69759-61-1 |
| Molekylformel | C23 H29 Cl2 N O |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 2,7-Dichloro-α-[(dibutylamino)methyl]-9H-fluorene-4-methanol |
| InChI formel | InChI=1S/C23H29Cl2NO/c1-3-5-9-26(10-6-4-2)15-22(27)21-14-19(25)13-17-11-16-12-18(24)7-8-20(16)23(17)21/h7-8,12-14,22,27H,3-6,9-11,15H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCN(CCCC)CC(O)c1cc(Cl)cc2Cc3cc(Cl)ccc3c12 |
| IUPAC-namn | 2-(dibutylamino)-1-(2,7-dichloro-9H-fluoren-4-yl)ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 406.39 |
| Formel vikt | 405.1626 |