Läs mer
2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-isopropylbiphenyl, 98%
Produktkod. 10259093 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10259093 250 mg Glasflaska 250mg
10015493 1 g Glasflaska 1g
10187043 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10259093 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 389722500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 251320-85-1 | C27H37P | 392.56 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 251320-85-1
Molekylformel C27H37P
Molekylvikt (g/mol) 392.56
MDL-nummer MFCD09744023
InChI-nyckel PQWWLQRSCJJOIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-dicyclohexylphosphino-2'-isopropylbiphenyl, 2-dicyclohexylphosphino-2'-i-propylbiphenyl, dicyclohexyl 2'-propan-2-yl 1,1'-biphenyl-2-yl phosphane, dicyclohexyl 2'-isopropyl-1,1'-biphenyl-2-yl phosphane
PubChem CID 23420463
IUPAC-namn dicyclohexyl-[2-(2-propan-2-ylphenyl)phenyl]phosphane
LEDER CC(C)C1=CC=CC=C1C2=CC=CC=C2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-isopropylbiphenyl
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 392.56
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-isopropylbiphenyl
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.