Läs mer
2-(Dicyclohexylphosphino)biphenyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Dicyclohexylphosphino)biphenyl |
| CAS | 247940-06-3 |
| Molekylformel | C24H31P |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H31P/c1-4-12-20(13-5-1)23-18-10-11-19-24(23)25(21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22/h1,4-5,10-13,18-19,21-22H,2-3,6-9,14-17H2 |
| LEDER | C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)c3ccccc3c4ccccc4 |
| IUPAC-namn | dicyclohexyl-(2-phenylphenyl)phosphane |
| Molekylvikt (g/mol) | 350.47 |
| Formel vikt | 350.2163 |