Läs mer
#2 Dieselbränsleolja, 25 % väderbeständigt bränslestandard, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16379747 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
16379747 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 16379747 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer SWDF25
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Dieselbränsle68476-34-65000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material #2 Diesel Fuel Oil, 25% Weathered
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 68476-34-6, 67-56-1
CAS Min % 0.5, 99.5
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.5, 99.5
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
Lösningsmedel eller matris Methanol-P and T
Kvantitet 1 mL
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning