Läs mer
#2 Dieselbränsleolja, 50 % väderbeständigt bränslestandard, SPEX CertiPrep™
Handla allt SPEX Certiprep ProdukterBeskrivning
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
| Analyt | CAS-nr. | Koncentration |
|---|---|---|
| Dieselbränsle | 68476-34-6 | 5000 μg/ml |
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | #2 Diesel Fuel Oil, 50% Weathered |
| Förpackning | 2 ml bärnstensfärgad glasampull |
| CAS | 68476-34-6, 67-56-1 |
| CAS Min % | 0.5, 99.5 |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. |
| CAS Max % | 0.5, 99.5 |
| För användning med (utrustning) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol-P and T |
| Kvantitet | 1 mL |
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning