missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(Diethoxyphosphoryl)-2-phenethyl-3,4-dihydro-2H-pyrrole 1-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Diethoxyphosphoryl)-2-phenethyl-3,4-dihydro-2H-pyrrole 1- |
| CAS | 436099-08-0 |
| Molekylformel | C16 H24 N O4 P |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24NO4P/c1-3-20-22(19,21-4-2)16(12-8-14-17(16)18)13-11-15-9-6-5-7-10-15/h5-7,9-10,14H,3-4,8,11-13H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOP(=O)(OCC)C1(CCc2ccccc2)CCC=[N+]1[O-] |
| IUPAC-namn | 2-diethoxyphosphoryl-1-oxido-2-(2-phenylethyl)-3,4-dihydropyrrol-1-ium |
| Molekylvikt (g/mol) | 325.34 |
| Formel vikt | 325.1443 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?