Läs mer
2-Diethoxyphosphoryl-2-phenethyl-pyrrolidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Diethoxyphosphoryl-2-phenethyl-pyrrolidine |
| CAS | 434941-00-1 |
| Molekylformel | C16H26NO3P |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | [2-(2-Phenylethyl)-2-pyrrolidinyl]phosphonic Acid Diethyl Ester, Diethyl (2-Phenethyl-pyrrolidin-2-yl)phosphonate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H26NO3P/c1-3-19-21(18,20-4-2)16(12-8-14-17-16)13-11-15-9-6-5-7-10-15/h5-7,9-10,17H,3-4,8,11-14H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOP(=O)(OCC)C1(CCc2ccccc2)CCCN1 |
| IUPAC-namn | 2-diethoxyphosphoryl-2-(2-phenylethyl)pyrrolidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 311.36 |
| Formel vikt | 311.165 |