Läs mer
2-(Diethylamino)ethanethiol Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Diethylamino)ethanethiol Hydrochloride |
| CAS | 1942-52-5 |
| Molekylformel | C6 H15 N S . Cl H |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Ethanethiol, 2-(diethylamino)-, hydrochloride (1:1), Ethanethiol, 2-(diethylamino)-, hydrochloride (6CI,8CI,9CI), (Diethylamino)ethanethiol hydrochloride, 2-(Diethylamino)ethanethiol hydrochloride, 2-(Diethylamino)ethylmercaptan hydrochloride, N,N-Diethyl |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15NS.ClH/c1-3-7(4-2)5-6-8;/h8H,3-6H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.CCN(CC)CCS |
| IUPAC-namn | 2-(diethylamino)ethanethiol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.716 |
| Formel vikt | 169.069 |