Läs mer
2-(dietylamino)etanol, Mikromol
Produktkod. 30464239
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30464239 100 mg
1 options
Produktkod. 30464239 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3771.040100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Upptäck Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-(dietylamino)etanol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Diethylamino)ethanol
CAS 100-37-8
Analyt- eller komponentnamn 2-(Diethylamino)ethanol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H15 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-(Diethylamino)ethanol, (2-Hydroxyethyl)diethylamine, (Diethylamino)ethanol, 2-(Diethylamino)ethyl alcohol, 2-(N,N-Diethyl)ethanolamine, 2-(N,N-Diethylamino)ethanol, 2-Hydroxytriethylamine, A 22, A 22 (amine), Amino Alcohol 2A, DEAE, DEEA, Diethyl(2-hydroxyethyl)amine, Diethyl(β-hydroxyethyl)amine, Diethylethanolamine, Diethylmonoethanolamine, MKS, N,N-Diethyl(2-hydroxyethyl)amine, N,N-Diethyl-2-aminoethanol, N,N-Diethylethanolamine, N,N-Diethylmonoethanolamine, N-(2-Hydroxyethyl)diethylamine, NSC 8759, Pennad 150, β-(Diethylamino)ethanol
InChI formel InChI=1S/C6H15NO/c1-3-7(4-2)5-6-8/h8H,3-6H2,1-2H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER CCN(CC)CCO
IUPAC-namn 2-(dietylamino)etanol
Molekylvikt (g/mol) 117.19
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 117,1154 g/mol