Läs mer
2-(Diethylamino)-ethanol, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15824131
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15824131 1 L 1 L
15814131 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15824131 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8032731000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-37-8
Kvalitet Research
Molekylformel (C2H5)2NCH2CH2OH
Molekylvikt (g/mol) 117.19
Specifikationer
Smältpunkt -68°C
Densitet 0.88 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 163°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00002850
Kvantitet 1 L
Synonym 2-(Diethylamino)-ethanol, N,N,-Diethylethanolamine, 2-(Diethylamino)-ethanol