Läs mer
2-(Dietylamino)etyl 3-amino-4-(2-(dietylamino)etoxy)benzoat Hydroklorid, TRC
Produktkod. 30350027
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30350027 10 mg
1 options
Produktkod. 30350027 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD36702010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Diethylamino)ethyl 3-amino-4-(2-(diethylamino)ethoxy)benzoate Hydrochloride
CAS 2518227-82-0
Molekylformel C19H33N3O3 • (HCl)
Kvantitet 10 mg
Synonym Proparacaine Hydrochloride Impurity
InChI formel InChI=1S/C19H33N3O3.ClH/c1-5-21(6-2)11-13-24-18-10-9-16(15-17(18)20)19(23)25-14-12-22(7-3)8-4;/h9-10,15H,5-8,11-14,20H2,1-4H3;1H
LEDER NC1=CC(C(OCCN(CC)CC)=O)=CC=C1OCCN(CC)CC.Cl
IUPAC-namn 2-(dietylamino)etyl 3-amino-4-(2-(dietylamino)etoxy)benzoathydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 387.94
Formel vikt 387.23