Läs mer
2-(Diethylamino)ethyl 3-amino-4-(2-(diethylamino)ethoxy)benzoate Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Diethylamino)ethyl 3-amino-4-(2-(diethylamino)ethoxy)benzoate Hydrochloride |
| CAS | 2518227-82-0 |
| Molekylformel | C19H33N3O3 • (HCl) |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Proparacaine Hydrochloride Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C19H33N3O3.ClH/c1-5-21(6-2)11-13-24-18-10-9-16(15-17(18)20)19(23)25-14-12-22(7-3)8-4;/h9-10,15H,5-8,11-14,20H2,1-4H3;1H |
| LEDER | NC1=CC(C(OCCN(CC)CC)=O)=CC=C1OCCN(CC)CC.Cl |
| IUPAC-namn | 2-(diethylamino)ethyl 3-amino-4-(2-(diethylamino)ethoxy)benzoate hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 387.94 |
| Formel vikt | 387.23 |