Läs mer
2-(dietylamino)etyl 4-(2-hydroxybensamid)benzoat, TRC
Produktkod. 30376508
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30376508 10 mg
30388128 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30376508 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44356010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1007652-84-7
Molekylformel C20H24N2O4
Molekylvikt (g/mol) 356.42
Synonym 2-(Diethylamino)ethyl Ester 4-[(2-Hydroxybenzoyl)amino]benzoic Acid, Procaine Impurity, N-Desmethyl O-Desoctyl Otilonium
LEDER CCN(CC)CCOC(=O)c1ccc(NC(=O)c2ccccc2O)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Diethylamino)ethyl 4-(2-Hydroxybenzamido)benzoate
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C20H24N2O4/c1-3-22(4-2)13-14-26-20(25)15-9-11-16(12-10-15)21-19(24)17-7-5-6-8-18(17)23/h5-12,23H,3-4,13-14H2,1-2H3,(H,21,24)
Formel vikt 356.1736