Läs mer
2-[(Diethylamino)methyl]indole Methiodide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[(Diethylamino)methyl]indole Methiodide |
| CAS | 41979-43-5 |
| Molekylformel | C14H21IN2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | N,N-Diethyl-N-methyl-1H-indole-2-methanaminium Iodide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21N2.HI/c1-4-16(3,5-2)11-13-10-12-8-6-7-9-14(12)15-13;/h6-10,15H,4-5,11H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [I-].CC[N+](C)(CC)Cc1cc2ccccc2[nH]1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 344.23 |