Läs mer
2-(Diethylamino)-N-(2,3-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride, Mikromol
Beskrivning
2-(Diethylamino)-N-(2,3-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Diethyl-amino)-N-(2,3-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride |
| CAS | 857170-72-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-(Diethyl-amino)-N-(2,3-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H22 N2 O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Lidocaine Hydrochloride Imp. F (EP), Lidocaine Imp. F (EP), 2-(Diethyl-amino)-N-(2,3-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride, Lidocaine Hydrochloride Imp. F (EP) as Hydrochloride, Lidocaine Hydrochloride Impurity F as Hydrochloride, Lidocaine Impurity F as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22N2O.ClH/c1-5-16(6-2)10-14(17)15-13-9-7-8-11(3)12(13)4;/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17);1H |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cl.CCN(CC)CC(=O)Nc1cccc(C)c1C |
| Visa mer |