Läs mer
2-(Diethylamino)-N-(2,4-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
2-(Diethylamino)-N-(2,4-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Diethylamino)-N-(2,4-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride |
| CAS | 17289-54-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-(Diethylamino)-N-(2,4-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H22 N2 O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Lidocaine Hydrochloride Imp. I (EP), Lidocaine Imp. I (EP), 2-(Diethylamino)-N-(2,4-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride, Lidocaine Hydrochloride Imp. I (EP) as Hydrochloride, Lidocaine Hydrochloride Impurity I as Hydrochloride, Lidocaine Impurity I as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22N2O.ClH/c1-5-16(6-2)10-14(17)15-13-8-7-11(3)9-12(13)4;/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17);1H |
| LEDER | Cl.CCN(CC)CC(=O)Nc1ccc(C)cc1C |
| IUPAC-namn | 2-(diethylamino)-N-(2,4-dimethylphenyl)acetamide;hydrochloride |
| Visa mer |