missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(Diethylamino)-N-(2,4-dimethylphenyl)acetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(diethylamino)-N-(2,4-dimethylphenyl)acetamide |
| CAS | 17289-53-1 |
| Molekylformel | C14 H22 N2 O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Lidocaine BP Impurity I, Lidocaine 2,4-Dimethyl Analog |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22N2O/c1-5-16(6-2)10-14(17)15-13-8-7-11(3)9-12(13)4/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17) |
| LEDER | CCN(CC)CC(=O)Nc1ccc(C)cc1C |
| IUPAC-namn | 2-(diethylamino)-N-(2,4-dimethylphenyl)acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 234.337 |
| Formel vikt | 234.173 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?