Läs mer
2-(dietylamino)-N-(2,5-dimetylfenyl)acetamid hydroklorid, Mikromol™
Product Code. 30049753
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 mg
Product Code. Kvantitet
30049753 25 mg
1 options
Product Code. 30049753 Supplier Mikromol Supplier No. MM0102.130025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-(dietylamino)-N-(2,5-dimetylfenyl)acetamid hydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-(Diethylamino)-N-(2,5-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride
CAS 1012864-23-1
Analyt- eller komponentnamn 2-(Diethylamino)-N-(2,5-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H22 N2 O . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-(Diethylamino)-N-(2,5-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride, Lidocaine Hydrochloride Imp. J (EP) as Hydrochloride, Lidocaine Hydrochloride Imp. J (EP), Lidocaine Imp. J (EP), Lidocaine Hydrochloride Impurity J as Hydrochloride, Lidocaine Impurity J as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C14H22N2O.ClH/c1-5-16(6-2)10-14(17)15-13-9-11(3)7-8-12(13)4;/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17);1H
LEDER Cl.CCN(CC)CC(=O)Nc1cc(C)ccc1C
IUPAC-namn 2-(dietylamino)-N-(2,5-dimetylfenyl)acetamid; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 270.8
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 270,1499 g/mol