Läs mer
2-(Diethylamino)-N-methylethylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Diethylamino)-N-methylethylamine |
| CAS | 104-79-0 |
| Molekylformel | C7 H18 N2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1,2-Ethanediamine, N1,N1-diethyl-N2-methyl- |
| InChI formel | InChI=1S/C7H18N2/c1-4-9(5-2)7-6-8-3/h8H,4-7H2,1-3H3 |
| LEDER | CCN(CC)CCNC |
| IUPAC-namn | N',N'-diethyl-N-methylethane-1,2-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 130.231 |
| Formel vikt | 130.147 |