Läs mer
2-(Diethylamino)-N-methylethylamine, TRC
Produktkod. 30383208
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30383208 250 mg
1 options
Produktkod. 30383208 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD912265250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Diethylamino)-N-methylethylamine
CAS 104-79-0
Molekylformel C7 H18 N2
Kvantitet 250 mg
Synonym 1,2-Ethanediamine, N1,N1-diethyl-N2-methyl-
InChI formel InChI=1S/C7H18N2/c1-4-9(5-2)7-6-8-3/h8H,4-7H2,1-3H3
LEDER CCN(CC)CCNC
IUPAC-namn N',N'-diethyl-N-methylethane-1,2-diamine
Molekylvikt (g/mol) 130.231
Formel vikt 130.147