Läs mer
2-(Diethylamino)-N,N-diethylacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Diethylamino)-N,N-diethylacetamide |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H22N2O/c1-5-11(6-2)9-10(13)12(7-3)8-4/h5-9H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 186.1732 |