Läs mer
2-Diethylaminoethanol-d10 Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30386593
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30386593 10 mg
30373215 25 mg
30370121 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30386593 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44362210MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1092978-76-1
Molekylformel C6H6D10ClNO
Molekylvikt (g/mol) 163.71
Synonym (Diethylamino)ethanol-d10 Hydrochloride, Dehydasal-d10 Hydrochloride, Perdilaton-d10 Hydrochloride
LEDER Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(CCO)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Diethylaminoethanol-d10 Hydrochloride
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C6H15NO.ClH/c1-3-7(4-2)5-6-8;/h8H,3-6H2,1-2H3;1H/i1D3,2D3,3D2,4D2;
Formel vikt 163.1548