Läs mer
2-Diethylaminoethanol Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Diethylaminoethanol Hydrochloride |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15NO.ClH/c1-3-7(4-2)5-6-8;/h8H,3-6H2,1-2H3;1H |
| Formel vikt | 153.092 |