Läs mer
2-dietylaminoetylhexanoat 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30310555
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30310555 1 ml
1 options
Produktkod. 30310555 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA14169100AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Diethylaminoethyl Hexanoate
CAS 10369-83-2
Analyt- eller komponentnamn 2-Diethylaminoethyl Hexanoate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H25 N O2
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Hexanoic acid, 2-(diethylamino)ethyl ester, 2-(Diethylamino)ethyl caproate, 2-Diethylaminoethyl hexanoate, DA 6, Diethyl aminoethyl hexanoate, HKL 4
InChI formel InChI=1S/C12H25NO2/c1-4-7-8-9-12(14)15-11-10-13(5-2)6-3/h4-11H2,1-3H3
LEDER CCCCCC(=O)OCCN(CC)CC
IUPAC-namn 2-(dietylamino)etylhexanoat
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 215.33
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 215,1885 g/mol