Läs mer
2-dietylaminoetylhexanoat 1000 μg/ml i aceton, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Diethylaminoethyl Hexanoate |
| CAS | 10369-83-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Diethylaminoethyl Hexanoate |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C12 H25 N O2 |
| Koncentration | 1000 μg/ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Hexanoic acid, 2-(diethylamino)ethyl ester, 2-(Diethylamino)ethyl caproate, 2-Diethylaminoethyl hexanoate, DA 6, Diethyl aminoethyl hexanoate, HKL 4 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H25NO2/c1-4-7-8-9-12(14)15-11-10-13(5-2)6-3/h4-11H2,1-3H3 |
| LEDER | CCCCCC(=O)OCCN(CC)CC |
| Visa mer |