Läs mer
2-Diethylaminoethyl Hexanoate Citrate Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Diethylaminoethyl Hexanoate Citrate Salt |
| CAS | 220439-24-7 |
| Molekylformel | C12H25NO2 . x(C6H8O7) |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-(Diethylamino)ethyl Caproate Citrate Salt, DA 6 Citrate Salt, Diethyl Aminoethyl Hexanoate Citrate Salt, HKL 4 Citrate Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C12H25NO2.C6H8O7/c1-4-7-8-9-12(14)15-11-10-13(5-2)6-3;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h4-11H2,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12) |
| LEDER | CCCCCC(=O)OCCN(CC)CC.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 407.5 |
| Formel vikt | 407.2155 |