missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Dietylaminoetylhexanoat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Diethylaminoethyl Hexanoate |
| CAS | 10369-83-2 |
| Molekylformel | C12 H25 N O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Hexanoic acid, 2-(diethylamino)ethyl ester, 2-(Diethylamino)ethyl caproate, 2-Diethylaminoethyl hexanoate, DA 6, Diethyl aminoethyl hexanoate, HKL 4 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H25NO2/c1-4-7-8-9-12(14)15-11-10-13(5-2)6-3/h4-11H2,1-3H3 |
| LEDER | CCCCCC(=O)OCCN(CC)CC |
| IUPAC-namn | 2-(dietylamino)etylhexanoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.33 |
| Formel vikt | 215.1885 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?