Läs mer
2-Dietylaminoetylhexanoat, TRC
Produktkod. 30386464
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30386464 1 g
1 options
Produktkod. 30386464 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4439051G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Diethylaminoethyl Hexanoate
CAS 10369-83-2
Molekylformel C12 H25 N O2
Kvantitet 1 g
Synonym Hexanoic acid, 2-(diethylamino)ethyl ester, 2-(Diethylamino)ethyl caproate, 2-Diethylaminoethyl hexanoate, DA 6, Diethyl aminoethyl hexanoate, HKL 4
InChI formel InChI=1S/C12H25NO2/c1-4-7-8-9-12(14)15-11-10-13(5-2)6-3/h4-11H2,1-3H3
LEDER CCCCCC(=O)OCCN(CC)CC
IUPAC-namn 2-(dietylamino)etylhexanoat
Molekylvikt (g/mol) 215.33
Formel vikt 215.1885