missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-(Diethylazinoyl)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide (Lidocaine N2-Oxide), Mikromol™

Produktkod. 18010540
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18010540 100 mg
18091930 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18010540 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0102.01

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

2-(Diethylazinoyl)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide (Lidocaine N2-Oxide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Lidocaine N-Oxide (2-(Diethyloxidoamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide)
CAS 2903-45-9
Analyt- eller komponentnamn Lidocaine N-Oxide (2-(Diethyloxidoamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide)
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C14 H22 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Lidocaine Hydrochloride Imp. B (EP), Lidocaine Imp. B (EP), 2-(Diethylazinoyl)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, Lidocaine N2-Oxide, Lidocaine N-Oxide, 2-(Diethyloxidoamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, Lidocaine Hydrochloride Impurity B, Lidocaine Impurity B
InChI formel InChI=1S/C14H22N2O2/c1-5-16(18,6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17)
LEDER CC[N+]([O-])(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
IUPAC-namn 2-(2,6-dimethylanilino)-N,N-diethyl-2-oxoethanamine oxide
Molekylvikt (g/mol) 250.34
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 250.1681 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.