Läs mer
2-(Diethylboryl)pyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Diethylboryl)pyridine |
| CAS | 385804-67-1 |
| Molekylformel | C9 H14 B N |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Diethyl(pyridin-2-yl)borane, 2-(1-Ethyl-1-borapropyl)pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14BN/c1-3-10(4-2)9-7-5-6-8-11-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CCB(CC)c1ccccn1 |
| IUPAC-namn | diethyl(pyridin-2-yl)borane |
| Molekylvikt (g/mol) | 147.025 |
| Formel vikt | 147.122 |