Läs mer
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzonitrile, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7030826
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15494307 250 mg 250mg
15484307 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15494307 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31695.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1017778-48-1
Molekylformel C8H4F3NO
Molekylvikt (g/mol) 187.12
MDL-nummer MFCD09832329
InChI-nyckel UTZWKIRYUNRDTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-difluoromethoxy-5-fluorobenzonitrile, 2-difluoromethoxy-5-fluorobenzenecarbonitrile, 2-difluoromethoxy-5-fluorobenzonitrile, jrd
PubChem CID 20111958
IUPAC-namn 2-(difluoromethoxy)-5-fluorobenzonitrile
LEDER FC(F)OC1=C(C=C(F)C=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzonitrile
Brytningsindex 1.473
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3276
Formel vikt 187.12
Procent renhet 95%