Läs mer
2-(Difluoromethoxy)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11420258
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11420258 5 g 5g
11410258 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11420258 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23796.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97914-59-5
Molekylformel C8H5F2O3
Molekylvikt (g/mol) 187.12
MDL-nummer MFCD00236223
InChI-nyckel AGDOJFCUKQMLHD-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-difluoromethoxy benzoic acid, benzoic acid, 2-difluoromethoxy, 2-difluoromethoxy-benzoic acid, rarechem al bo 1907, timtec-bb sbb029907, art-chem-bb b006808, benzoic acid,2-difluoromethoxy, 2-carboxy-alpha,alpha-difluoroanisole, 2-bis fluoranyl methoxy benzoic acid
PubChem CID 2063348
IUPAC-namn 2-(difluoromethoxy)benzoic acid
LEDER [O-]C(=O)C1=CC=CC=C1OC(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Difluoromethoxy)benzoic acid
Smältpunkt 98°C to 100°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 188.13
Procent renhet 97%