Läs mer
2-(difluormetoxi)bensylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11384046
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11384046 1 g 1g
11394046 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11384046 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19165.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 243863-36-7 | Molekylformel: C8H9F2NO | Molekylvikt: 173,163 g/mol
2-(Difluorometoxi)bensylamin används som en farmaceutisk intermediär. Det används också inom kemisk forskning.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
2-(Difluorometoxi)bensylamin används som en farmaceutisk intermediär. Det används också inom kemisk forskning.
Anteckningar
Inkompatibel med oxiderande medel, vatten och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 243863-36-7
Molekylformel C8H9F2NO
Molekylvikt (g/mol) 173.163
MDL-nummer MFCD00236229
InChI-nyckel GGXXUJUQXAOYPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-difluoromethoxy benzylamine, 2-difluoromethoxy phenyl methanamine, 1-2-difluoromethoxy phenyl methanamine, benzenemethanamine, 2-difluoromethoxy, 2-difluoromethoxy phenyl methylamine, acmc-20a5tk, 2-difluoromethoxy-benzylamine, 2-difluoromethoxy benzyl amine
PubChem CID 1514062
IUPAC-namn [2-(difluormetoxi)fenyl]metanamin
LEDER C1=CC=C(C(=C1)CN)OC(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Difluoromethoxy)benzylamine
Brytningsindex 1.491
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2735
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 173.16
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.