Läs mer
2-[(Difluorometyl)sulfonyl]pyridin, TRC
Produktkod. 30381376
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30381376 1 g
1 options
Produktkod. 30381376 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4461801G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[(Difluoromethyl)sulfonyl]pyridine
CAS 1219454-89-3
Molekylformel C6H5F2NO2S
Kvantitet 1 g
Synonym Difluoromethyl 2-Pyridyl Sulfone
InChI formel InChI=1S/C6H5F2NO2S/c7-6(8)12(10,11)5-3-1-2-4-9-5/h1-4,6H
LEDER FC(F)S(=O)(=O)c1ccccn1
IUPAC-namn 2-(difluormetylsulfonyl)pyridin
Molekylvikt (g/mol) 193.17
Formel vikt 193.0009